Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 μl
Código de producto. 11922605
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
26 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
LC
Orificio lateral
Orificio lateral o abovedada
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
1,6 in
2 in
2,7 in
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,019 in
0,02 in
0,028 in
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11922605 26 G Cono 2 in 0,01 in 2 PCS
10749891 22 G LC 2 in 0,028 in paquete de 5
11932605 26 G Cono 2,7 in 0,01 in paquete de 2
10225132 23 G Cono 2,7 in 0,02 in paquete de 2
10727325 26 G bisel 2,7 in 0,01 in paquete de 5
12927576 26 G Orificio lateral o abovedada 2 in 0,01 in paquete de 2
10126930 26 G bisel 2 in 0,01 in 5 PCS
10360711 26 G Cono 1,6 in 0,01 in cada uno
12967566 23 G Cono 1,6 in 0,02 in cada uno
10235322 25 G Orificio lateral 2 in 0,019 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11922605 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 037010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado de acero inoxidable
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 26 G
Diámetro interior (imperial) 0,004 in
Diámetro exterior (imperial) 0,01 in
Diámetro interior (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,25 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringa (10 μl)