Learn More
Trajan™ Aguja de repuesto para jeringas de 25 a μ500 L
Código de producto. 15278593
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
LC
bisel
Longitud de la aguja (métrico):
70 mm
115 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15278593 25 G Cono 115 mm 0,5 mm paquete de 2
10108538 23 G bisel 70 mm 0,63 mm paquete de 5
10107170 22 G LC 70 mm 0,7 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15278593 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 038060
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Gama de agujas de calidad para jeringas SGE en una variedad de longitudes y estilos de punta
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Tipo de producto Aguja de repuesto
Longitud de la aguja (métrico) 115 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringa (de 10 a 500 μl)