Learn More
Trajan™ Agujas Luer Lock sustituibles: Orificio lateral
Código de producto. 10509542
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
19 G
23 G
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,65 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,63 mm
1,07 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10509542 23 G 0,32 mm 0,63 mm paquete de 2
10789294 19 G 0,65 mm 1,07 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10509542 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 039803
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aguja de repuesto para jeringas manuales herméticas a gases de 1 ml a 100 ml. Longitud de aguja de 50 mm.
  • Agujas Luer Lock de repuesto
  • Para usar con jeringas herméticas a gases de 1 ml a 100 ml
  • Longitud de la aguja: 50 mm
  • Estilo de punta de orificio lateral
  • ±1% de precisión y reproducibilidad
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,012 in
Diámetro exterior (imperial) 0,024 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja Orificio lateral o abovedada
Tipo de conexión Luer Lock