Learn More
Trajan™ Agujas LC Luer Lock
Código de producto. 11949427
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
25 G
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,37 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11949427 25 G 0,2 mm 0,5 mm paquete de 2
10770594 22 G 0,37 mm 0,7 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11949427 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 039897
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Agujas de calidad para jeringas SGE en una gama de longitudes y estilos de punta
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (imperial) 0,007 in
Diámetro exterior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja LC
Tipo de conexión Luer Lock