Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Descripción
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
- Aguja estándar de uso general
- Fabricada de acero inoxidable
- Modelo preferido por los usuarios para inyecciones manuales en las que resulta difícil perforar el septo exactamente el mismo lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 16 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,046 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,061 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,1 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,57 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,7 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Mostrar más |