Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Código de producto. 11951144
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) Tamaño de la unidad
11951144 23 G 2 in 5 PCS
11989427 23 G 2,7 in paquete de 5
11961144 19 G 2 in paquete de 5
10297312 14 G 4,52 in paquete de 5
11919437 19 G 4,52 in paquete de 5
11959427 16 G 2,7 in paquete de 5
11929427 14 G 2 in paquete de 5
11971144 18 G 2 in paquete de 5
11929437 23 G 4,52 in paquete de 5
11909437 16 G 4,52 in paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11951144 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 039802
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estilo de punta biselada. Las agujas de repuesto Trajan Scientific and Medical™ para jeringas Luer-Lock se suministran en paquetes de 5.
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
  • Aguja estándar de uso general
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Modelo preferido por los usuarios para inyecciones manuales en las que resulta difícil perforar el septo exactamente el mismo lugar
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,012 in
Diámetro exterior (imperial) 0,024 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Luer Lock