Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Código de producto. 11909437
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) Tamaño de la unidad
11909437 16 G 4,52 in paquete de 5
11989427 23 G 2,7 in paquete de 5
11961144 19 G 2 in paquete de 5
10297312 14 G 4,52 in paquete de 5
11919437 19 G 4,52 in paquete de 5
11959427 16 G 2,7 in paquete de 5
11929427 14 G 2 in paquete de 5
11971144 18 G 2 in paquete de 5
11929437 23 G 4,52 in paquete de 5
11951144 23 G 2 in 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11909437 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 039871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.35€
    67.83€ / paquete de 5
    Ahorro 11.52€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Estilo de punta biselada. Las agujas de repuesto Trajan Scientific and Medical™ para jeringas Luer-Lock se suministran en paquetes de 5.
Diseñada para una perforar el septo de forma óptima y evitar dañar el septo.
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Estilo de punta biselada
  • Se suministran en paquetes de 5
Especificaciones
Calibre de aguja 16 G
Diámetro interior (métrico) 1,19 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,57 mm
Longitud de la aguja (imperial) 4,52 in
Tipo de producto Aguja