Learn More
Trajan™ Revestimientos para AutoSystem PerkinElmer y Clarus 500
Código de producto. 12964031
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
6,2 mm
Tipo de producto:
Liner recto sin división
Revestimiento de inyección de gran volumen
Revestimiento dividido/sin división
Longitud (métrico):
86,2 mm
92 mm
Para utilizar con (equipo):
AutoSystem XL (PSS)
AutoSystem XL (inyector PSS)
AutoSystem y Clarus 500
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tipo de producto Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12964031 4 mm Revestimiento dividido/sin división 86,2 mm AutoSystem XL (PSS) paquete de 5
10527152 6,2 mm Liner recto sin división 92 mm AutoSystem y Clarus 500 cada uno
12944081 4 mm Revestimiento de inyección de gran volumen 86,2 mm AutoSystem XL (inyector PSS) cada uno
12934081 4 mm Revestimiento de inyección de gran volumen 86,2 mm AutoSystem XL (inyector PSS) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12964031 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 092098
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento dividido/sin división
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 86,2 mm
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Para utilizar con (equipo) AutoSystem XL (PSS)