Learn More
Trajan™ Revestimiento con divisiones/sin divisiones para PerkinElmer
Código de producto. 10635461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10635461 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 10635461 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 092091
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Tipo de producto Revestimientos de entrada para GC
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 100 mm
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm