Learn More
Trajan™ Carlo Erba Jeringa en columna
Código de producto. 10015510
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10015510 10 μl cada uno
10626231 5 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10015510 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 002500
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas en columna requieren que el DE de la aguja sea menor que el DI de la columna capilar con la que se utiliza. Para su uso con productos Carlo Erba
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada para inyecciones en columnas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 0,23 mm
Tipo de producto Jeringa en columna
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 75 mm