Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa de aguja fija para microvolúmenes SGE
Código de producto. 10403922
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10403922 10 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10403922 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 002105
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para inyecciones de microvolúmenes de 1,5 μl a 8 μl
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa de inyección manual
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Aleación de níquel y titanio (émbolo)
Calibre de aguja 26 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Tipo de producto Jeringas con aguja fija
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono