Learn More
SGE™ Revestimientos FocusLiners™ de entrada para GC
Descripción
Da lugar a una menor discriminación en masa
- Para diversos instrumentos para GC
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
- Incluye dos secciones cónicas que fijan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
- Proporcionan una excelente reproducibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 7,85 cm |
| Material de embalaje | Lana de cuarzo |
| Product Type | Revestimiento Fast FocusLiner con división/sin división |
| Diámetro interior (métrico) | 0,4 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,63 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |