Learn More
Trajan™ Conector de columna capilar para GC: Empalmes de repuesto
Código de producto. 15288933
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
0,1 a 0,25 mm de diámetro interior, 0,32 mm de diámetro interior
0,1 a 0,25 mm de diámetro interior, 0,53 mm de diámetro interior
0,1 to 0,25 mm de DI
0,32 mm de diámetro interior
0,32 mm de diámetro interior, 0,53 mm de diámetro interior
0,53 mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15288933 0,1 to 0,25 mm de DI paquete de 10
15298933 0,1 a 0,25 mm de diámetro interior, 0,32 mm de diámetro interior paquete de 10
15208943 0,1 a 0,25 mm de diámetro interior, 0,53 mm de diámetro interior paquete de 10
15218943 0,32 mm de diámetro interior 10 PCS
15228943 0,32 mm de diámetro interior, 0,53 mm de diámetro interior paquete de 10
15238943 0,53 mm de diámetro interior paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15288933 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 073566
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Empalmes de repuesto SilTite para μ-uniones SilTite
  • Las μ-uniones SilTite proporcionan una baja masa térmic: 9 mm de longitud y < 0,5 g de masa
  • Cero volumen muerto para una forma de pico optimizada
  • Los empalmes de acero inoxidable químicamente desactivados proporcionan inercia al sistema
  • Robusto y estable para ciclos de alta temperatura y presión
Especificaciones
Tipo Reemplazo μ -Ferula de unión
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) 0,1 to 0,25 mm de DI