Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Código de producto. 12947536
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Cantidad:
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Cantidad unitSize
12947536 10 μl 26 G c/u paquete de 6
10635661 10 μl 26 G c/u cada uno
10299100 25 μl 25 G c/u cada uno
11951134 50 μl 25 G c/u cada uno
10095510 100 μl 25 G c/u cada uno
10473039 250 μl 25 G c/u cada uno
10625851 500 μl 25 G c/u cada uno
10025530 1 mL 23 G c/u cada uno
10518312 2,5 ml 23 G c/u cada uno
10710662 5 mL 23 G c/u cada uno
10412001 10 mL 23 G c/u cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12947536 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 002252
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades μde 10 L a 100 ml
  • Fabricado en vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y Kel-F™ Conos Luer (cuando corresponda)
  • Las agujas se alinean con la marca cero en el cañón para reducir el volumen muerto, mejorar la precisión y exactitud. <±1%
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, sello de politetrafluoroetileno (PTFE), resorte y tuerca
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 10R-GT
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Bisel extraíble
Tipo de conexión Extraíble