Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: Modelos fijos con punta Luer
Código de producto. 10508312
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Diámetro exterior (imperial):
0,31 in
0,42 in
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10508312 1 mL 0,31 in 8,8 mm cada uno
10025540 50 μl 0,31 in 8 mm cada uno
10482731 250 μl 0,31 in 8 mm 1 PCS
10567922 500 μl 0,31 in 8 mm cada uno
10655471 2,5 ml 0,42 in 10,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10508312 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 008020
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Las jeringas con punta Luer y Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura máx. (imperial) 158 °F
Temperatura máxima 70 °C
Modelo 1MF-LT-GT
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 1 mL
Línea de productos SGE
Tipo de conexión Punta Luer, fija
Graduated Sí