Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: Modelos fijos con punta Luer
Código de producto. 10482731
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Diámetro exterior (imperial):
0,31 in
0,42 in
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10482731 250 μl 0,31 in 8 mm 1 PCS
10025540 50 μl 0,31 in 8 mm cada uno
10567922 500 μl 0,31 in 8 mm cada uno
10508312 1 mL 0,31 in 8,8 mm cada uno
10655471 2,5 ml 0,42 in 10,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10482731 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 006229
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Las jeringas con punta Luer y Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 250F-LT-GT
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 250 μl
Tipo de conexión Punta Luer, fija