Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock fijos
Código de producto. 16642602
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
10 mL
25 mL
Diámetro exterior (imperial):
0,31 in
0,42 in
0,7 in
1,06 in
Modelo:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Modelo unitSize
16642602 50 μl 0,31 in 50F-LL-GT cada uno
10065560 100 μl 0,31 in 100F-LL-GT cada uno
10208630 250 μl 0,31 in 250F-LL-GT cada uno
10218630 500 μl 0,31 in 500F-LL-GT cada uno
10432731 1 mL 0,31 in 1MDF-LL-GT cada uno
16692642 2,5 ml 0,42 in 2.5MDF-LL-GT cada uno
12957536 10 mL 0,7 in 10MDF-LL-GT cada uno
12967536 25 mL 1,06 in 25MDF-LL-GT cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16642602 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 004230
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades μde 10 L a 100 ml
  • Fabricado en vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y Kel-F™ Conos Luer (cuando corresponda)
  • Las agujas se alinean con la marca cero en el cañón para reducir el volumen muerto, mejorar la precisión y exactitud. <±1%
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Punta Luer y Luer-Lok™ Las jeringas vienen sin agujas; pedir por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 50F-LL-GT
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 50 μl
Tipo de conexión Luer Lock, fijo