Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock fijos
Código de producto. 10218630
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
10 mL
25 mL
Diámetro exterior (imperial):
0,31 in
0,42 in
0,7 in
1,06 in
Modelo:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Modelo Tamaño de la unidad
10218630 500 μl 0,31 in 500F-LL-GT cada uno
16642602 50 μl 0,31 in 50F-LL-GT cada uno
10065560 100 μl 0,31 in 100F-LL-GT cada uno
10208630 250 μl 0,31 in 250F-LL-GT cada uno
10432731 1 mL 0,31 in 1MDF-LL-GT cada uno
16692642 2,5 ml 0,42 in 2.5MDF-LL-GT cada uno
12957536 10 mL 0,7 in 10MDF-LL-GT cada uno
12967536 25 mL 1,06 in 25MDF-LL-GT cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10218630 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 007230
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades μde 10 L a 100 ml
  • Fabricado en vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y Kel-F™ Conos Luer (cuando corresponda)
  • Las agujas se alinean con la marca cero en el cañón para reducir el volumen muerto, mejorar la precisión y exactitud. <±1%
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Punta Luer y Luer-Lok™ Las jeringas vienen sin agujas; pedir por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 500F-LL-GT
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 500 μl
Tipo de conexión Luer Lock, fijo