Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock fijos
Descripción
- Capacidades μde 10 L a 100 ml
- Fabricado en vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y Kel-F™ Conos Luer (cuando corresponda)
- Las agujas se alinean con la marca cero en el cañón para reducir el volumen muerto, mejorar la precisión y exactitud. <±1%
- Émbolos reemplazables en todos los modelos
- Punta Luer y Luer-Lok™ Las jeringas vienen sin agujas; pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para gases o líquidos para máxima inercia |
| Incluye | Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Modelo | 100F-LL-GT |
| Número de punta de aguja | No se incluye la aguja |
| Cantidad | c/u |
| Mostrar más |