Learn More
SGE™ Jeringa hermética para gases con aguja extraíble
Descripción
- Aguja extraíble
- Émbolo estanco a los gases
- Acero inoxidable
- Calibre: 23
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Longitud (imperial) | 1,65 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,65 in |
| Longitud (métrico) | 42 mm |
| Tipo de producto | Jeringa analítica |
| Modelo | 10R-S-GT-0.63C |
| Cantidad | c/u |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Mostrar más |