Learn More
SGE™ Jeringa hermética para gases con aguja extraíble
Descripción
- Aguja extraíble
- Émbolo estanco a los gases
- Acero inoxidable
- Calibre: 23
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección |
| Longitud (imperial) | 1,96 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa analítica |
| Modelo | 250R-V-GT |
| Cantidad | c/u |
| Mostrar más |