Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
Código de producto. 10025290
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10025290 25 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10605651 12 m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10432531 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15258653 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15248653 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
12985551 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15208663 25 m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
15278653 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
15298653 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
12995551 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10025290 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 054168
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una fase de uso general para una amplia gama de aplicaciones
  • Excelente columna de uso general
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Alta temperatura
  • Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
Temperatura máxima 320/340 °C
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Fase estacionaria 5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano
Tipo USP G36, G41
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Hidrocarburos
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 320/340 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje BP5 Forte™
Polaridad No polar
Recubrimiento Sílice fundido