Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP21 (FFAP)
Beschreibung
Una fase PEG muy polar modificada por ácido nitritereftalico apta para el análisis de ácidos grasos libres
- Fase PEG polar modificada por ácido nitrotereftálico
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
- Se puede utilicar con ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alcoholes, aldehídos y cetonas
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ácidos libres volátiles, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis de alcohol, Análisis de aldehídos, Acrilatos, Cetonas |
| Tamaño de partículas | 1 μm |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | BP21 (FFAP) |
| Polaridad | Polar |
| Recubrimiento | Sílice fundido |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?