Learn More
Trajan™ Conectores de tuerca hexagonal
Código de producto. 15259103
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
10 Tuercas hexagonales y 10 empalmes
2 Tuercas hexagonales y 2 empalmes
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15259103 10 Tuercas hexagonales y 10 empalmes paquete de 10
15249103 2 Tuercas hexagonales y 2 empalmes paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259103 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 1021011
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Las tuercas hexagonales proporcionan un conjunto de conexiones perfecto para sistemas de HPLC
  • Rosca de 10-32 de acero inoxidable
  • La superficie de contacto inerte lo hace biocompatible
  • Ideales para su uso con disolventes corrosivos
Especificaciones
Incluye 10 Tuercas hexagonales y 10 empalmes
Tamaño de rosca 10-32
Material Acero inoxidable
Presión 5000 psi