Learn More
SGE™ Jeringa analítica automatizada portátil Evol™
Código de producto. 12927586
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
50 μl
500 μl
De 20 to 500 μl
Estilo de punta de aguja:
Sin aguja
bisel
Cantidad:
3/paq.
c/u
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de punta de aguja Cantidad unitSize
12927586 5 μl bisel c/u cada uno
12997586 500 μl bisel c/u cada uno
12947586 50 μl bisel c/u 1 PCS
12907596 De 20 to 500 μl Sin aguja c/u cada uno
12927596 5 μl bisel 3/paq. paquete de 3
12937596 50 μl bisel 3/paq. paquete de 3
12957596 500 μl bisel 3/paq. paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12927586 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 2910020
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejora del flujo de trabajo de laboratorio
El sistema eVol™ unifica dos dispositivos de precisión— una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada (pendiente de patente) XCHANGE™. Las jeringas analíticas XCHANGE™ se pueden cambiar rápida y fácilmente, lo que permite que se usen con líquidos y métodos individuales, a la vez que se evita la contaminación cruzada de los reactivos.
  • Sistema de dispensación de desplazamiento positivo controlado digitalmente
  • Programable— permite procedimientos de manipulación de líquidos independientes del usuario
  • Se calibra fácilmente para garantizar una dispensación precisa
  • Almacena factores de calibración para hasta diez jeringas XCHANGE™
  • Interfaz de usuario con rueda táctil
  • Pantalla a todo color
Aplicaciones:
  • Preparación de patrones de calibración
  • Adición de patrones internos
  • Dispensación precisa de líquidos no acuosos
  • Dilución de muestras
Especificaciones
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0047 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,12 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Preparación de patrones de calibración, adición de patrones internos
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa analítica Evol
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa automatizada eVol