Learn More
Trajan™ Jeringas Headspace Diamond para CTC PAL RTC (cambio de herramienta robótica)
Código de producto. 13197876
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μl
2500 μl
Modelo:
1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
13197876 1000 μl 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H cada uno
13107886 2500 μl 2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13197876 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 008155
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Consiga una reproducibilidad excepcional a la vez que ahorra tiempo y mejora el flujo de trabajo.
  • Reproducibilidad: Un diseño exclusivo de punta de émbolo energizada garantiza un sellado estanco al gas que proporciona un rendimiento y una longevidad excepcionales con ciclos de temperatura.
  • Temperatura de funcionamiento – el rendimiento superior continúa incluso cuando la temperatura alcanza los 150 °C.
  • Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo – no es necesario prolongar los tiempos de equilibrado. La reducción de la contaminación cruzada minimiza el tiempo utilizado para lavar y enjuagar las jeringas.
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2,5 in
Tipo de producto Jeringa headspace Diamond
Modelo 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 1000 μl
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) CTC PAL RTC
Tipo de conexión Fijo