Learn More
Trajan™ Tubo de capilar de sílice fundida desactivada con metilo
Descripción
- Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
- Desactivada con metilo para su uso con hidrocarburos (pentano, hexano, heptano, isooctano, aromáticos y disolventes mixtos y disolventes de n-parafinas o clorados)
- Rendimiento probado individualmente en tubos de 30 m de longitud, a partir de los que se preparan los tubos de longitudes más cortas
- Ideales para biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos capilares |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para biotecnología y disolventes orgánicos y acuosos |
| Diámetro interior (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,008 in, 0,22 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Longitud global (imperial) | 16,4 ft |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Material | Sílice fundido |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 716 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 380 °C |