Learn More
Trajan™ CTC Jeringa de muestreador automático de aguja fija para HPLC PAL
Código de producto. 12987526
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
100 μl
500 μl
Modelo:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0,4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0,4)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
12987526 500 μl 500F-CTC-GT-LC(0,4) cada uno
12947556 100 μl 100F-CTC-GT-LC cada uno
12967526 100 μl 100F-CTC-GT-LC(0,4) cada uno
12957526 25 μl 25F-CTC-GT-LC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12987526 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 007720
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
El cuerpo de vidrio de borosilicato y las agujas de acero inoxidable proporcionan resistencia e inercia. La parte trasera permite determinar el volumen de forma rápida y precisa.
  • Jeringas resistentes a las altas temperaturas para aplicaciones headspace con temperaturas de hasta 150 °C
  • Con opción de cerrar el émbolo de PTFE para un funcionamiento más sencillo y a prueba fugas: adecuado para muestras de líquidos y gases, con émbolos reemplazables
  • Las especificaciones de las jeringas se ajustan exactamente a los soportes de CTC para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento fiable
Specifications
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Modelo 500F-CTC-GT-LC(0,4)
Volumen (métrico) 500 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja LC