Learn More
Revestimientos ConnecTite™ SGE™ para sistemas de GC Thermo Scientific™
Código de producto. 15279023
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Revestimiento con rificio inferior Connectite
Revestimiento estándar Connectite
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15279023 Revestimiento con rificio inferior Connectite paquete de 5
15239023 Revestimiento estándar Connectite paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15279023 Proveedor Trajan N.º de proveedor 092336
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Diseñado para su uso con los sistemas de GC TRACE™ y FOCUS™ de Thermo Scientific
  • En esta serie hay artículos para cubrir todas las aplicaciones posibles y la distintas marcas/modelos de instrumental más conocidas
  • Los artículos de esta sería cubre son aptos para las técnicas de vaporización y de inyección fría en columna
  • Los revestimientos de entrada garantizan que la muestra se transfiera sin pérdidas desde la jeringa a la columna
  • 8 mm de DE, 5 mm de DI; 105 mm de longitud
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento con rificio inferior Connectite
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 10,5 cm
Diámetro interior (métrico) 0,5 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,8 cm
Para utilizar con (equipo) Sistemas de GC Trace y Focus Thermo Scientific