Learn More
SGE™ Revestimientos ConnectTite™ para sistemas de GC Shimadzu™
Código de producto. 15299013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tipo de producto:
Revestimiento con orificio superior Connectite
Revestimiento con rificio inferior Connectite
Revestimiento estándar Connectite
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
15299013 5/paq. Revestimiento con orificio superior Connectite paquete de 5
15219023 5/paq. Revestimiento con rificio inferior Connectite paquete de 5
15279013 5/paq. Revestimiento estándar Connectite paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15299013 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 092330
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Diseñado para su uso con sistemas de GC 2010 Shimadzu™
  • En esta serie hay artículos para cubrir todas las aplicaciones posibles y la distintas marcas/modelos de instrumental más conocidas
  • Los artículos de esta sería cubre son aptos para las técnicas de vaporización y de inyección fría en columna
  • Los revestimientos de entrada garantizan que la muestra se transfiera sin pérdidas desde la jeringa a la columna
  • 5 mm de DE, 3,4 mm de DI; 95 mm de longitud
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento con orificio superior Connectite
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 9,5 cm
Diámetro interior (métrico) 0,34 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,5 cm
Para utilizar con (equipo) Shimadzu 2010