Learn More
SGE™ Revestimientos ConnectTite™ para sistemas de GC Agilent™
Código de producto. 15269013
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agilent 7890, 6890, 6850HP4890 y 5890
Autosystem Perkin Elmer y Clarus 500
Geometría:
Estándar
Orificio inferior
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Geometría Tamaño de la unidad
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850HP4890 y 5890 Orificio inferior paquete de 5
15249013 Autosystem Perkin Elmer y Clarus 500 Estándar paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15269013 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 092326
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Diseñado para Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890 y 5890
  • En esta serie hay artículos para cubrir todas las aplicaciones posibles y la distintas marcas/modelos de instrumental más conocidas
  • Los artículos de esta sería cubre son aptos para las técnicas de vaporización y de inyección fría en columna
  • Los revestimientos de entrada garantizan que la muestra se transfiera sin pérdidas desde la jeringa a la columna
  • 6,3 mm de DE, 4 mm de DI; 78,5 mm de longitud
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento estándar Connectite
Geometría Orificio inferior
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 7,85 cm
Diámetro interior (métrico) 0,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,63 cm
Para utilizar con (equipo) Agilent 7890, 6890, 6850HP4890 y 5890