Learn More
SGE™ Columna capilar BPX70
Descripción
Específicamente diseñadas para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Es la única fase estacionaria de alta temperatura y alto contenido de cianopropilo que se utiliza habitualmente para aplicaciones de GC/MS
- (70 %)-cianopropilo (equiv.) polisilenileno-siloxano
Principales aplicaciones para las que se recomiendan las columnas BPX70:
Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
Azúcares
Productos farmacéuticos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | SGE™ PA70 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de carbohidratos:, Carbohidratos, Análisis farmacéutico |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | 50 °C a 250/260 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polar |