Learn More
SGE™ Columna capilar BPX70
Código de producto. 10432191
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10432191 25 m cada uno
10576762 30 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432191 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 054606
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Específicamente diseñadas para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Es la única fase estacionaria de alta temperatura y alto contenido de cianopropilo que se utiliza habitualmente para aplicaciones de GC/MS
  • (70 %)-cianopropilo (equiv.) polisilenileno-siloxano
Principales aplicaciones para las que se recomiendan las columnas BPX70:
Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
Azúcares
Productos farmacéuticos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria SGE™ PA70
Para utilizar con (aplicación) Análisis de carbohidratos:, Carbohidratos, Análisis farmacéutico
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura 50 °C a 250/260 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m
Polaridad Polar