Learn More
SGE™ Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco con aguja fija
Código de producto. 10005460
Change view
Click to view available options
Descripción:
Jeringa con aguja extraíble, émbolo extraíble
Jeringa de válvula HPLC, aguja fija LC
Émbolo SuperFlex, aguja LC fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
10005460 Jeringa de válvula HPLC, aguja fija LC paquete de 6
10176920 Émbolo SuperFlex, aguja LC fija cada uno
15228453 Jeringa con aguja extraíble, émbolo extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10005460 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 002315
Para su uso con válvulas Rheodyne™ y Valco™. Las válvulas SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco con aguja fija son de calibre 22.
  • Aguja fija
  • Para su uso con válvulas Rheodyne™ y Valco™
Especificaciones
Tipo Jeringa
Calibre de aguja 22 G
Para utilizar con (aplicación) Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne™, instrumental SSI y Valco
Descripción Jeringa de válvula HPLC, aguja fija LC
Diámetro interior (imperial) 0,028 in
Diámetro interior (métrico) 0,71 mm
Volumen (métrico) 10 μl