Learn More
SGE™ Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco con aguja fija
Código de producto. 10176920
Change view
Click to view available options
Descripción:
Jeringa con aguja extraíble, émbolo extraíble
Jeringa de válvula HPLC, aguja fija LC
Émbolo SuperFlex, aguja LC fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
10176920 Émbolo SuperFlex, aguja LC fija cada uno
10005460 Jeringa de válvula HPLC, aguja fija LC paquete de 6
15228453 Jeringa con aguja extraíble, émbolo extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10176920 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 002300
Para su uso con válvulas Rheodyne™ y Valco™. Las válvulas SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco con aguja fija son de calibre 22.
  • Aguja fija
  • Para su uso con válvulas Rheodyne™ y Valco™
Especificaciones
Tipo Jeringa
Calibre de aguja 22 G
Para utilizar con (aplicación) Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne™, instrumental SSI y Valco
Descripción Émbolo SuperFlex, aguja LC fija
Diámetro interior (imperial) 0,028 in
Diámetro interior (métrico) 0,71 mm
Volumen (métrico) 10 μl