Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático con aguja extraíble para Bruker (Varian) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Código de producto. 15288453
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,018 in
0,024 in
Modelo:
10F-VA8400/BT-5/0.63C
10R-BT-GT-0.47C
10R-VA8400-5/0.47C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Diámetro exterior de la aguja (imperial) Modelo Tamaño de la unidad
15288453 26 G Extraíble 0,018 in 10R-VA8400-5/0.47C cada uno
15243563 23 G Fijo 0,024 in 10F-VA8400/BT-5/0.63C cada uno
15258463 26 G Extraíble 0,018 in 10R-BT-GT-0.47C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15288453 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 002952
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
  • Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
  • El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
  • La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
  • La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
  • Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
  • El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,018 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 1,9 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10R-VA8400-5/0.47C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Bruker/Varian CP-8400/8410 y CP-9010/9050
Tipo de conexión Extraíble