Learn More
Trajan™ Empalmes de 100 % grafito SGE™
Descripción
Uso en detectores e inyectores Agilent Technologies™ (HP) a presión atmosférica (p. ej.: FID)
- El grafito 100 % liso es poroso al oxígeno
- Forma un sello estable con columnas capilares
- Reutilizable en otras columnas capilares
- Temperatura máxima: 450 °C (842 °F)
- Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
- Las SG-072635 y SG-072636 presentan un estilo de cuerpo de empalme corto para adaptarse a tuercas capilares estándar del inyector/detector HP
- No para interfaz GC/MS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme de reducción |
| Diámetro (imperial) interior | 0,019 in |
| Para utilizar con (aplicación) | GC |
| Longitud (métrico) | 0,032 cm |
| Temperatura máx. (métrico) | 450 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Para cromatografía de gases |
| Material | 100 % grafito |
| Diámetro interior (métrico) | 0,05 cm |