Learn More
Trajan™ Empalmes de 100 % grafito SGE™
Código de producto. 11952627
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,08 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11952627 0,08 cm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11952627 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0726082
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Forma un sello estable con columnas capilares
Uso en detectores e inyectores Agilent Technologies™ (HP) a presión atmosférica (p. ej.: FID)
  • El grafito 100 % liso es poroso al oxígeno
  • Forma un sello estable con columnas capilares
  • Reutilizable en otras columnas capilares
  • Temperatura máxima: 450 °C (842 °F)
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
  • Las SG-072635 y SG-072636 presentan un estilo de cuerpo de empalme corto para adaptarse a tuercas capilares estándar del inyector/detector HP
  • No para interfaz GC/MS
Especificaciones
Tipo Empalme de reducción
Diámetro (imperial) interior 0,031 in
Para utilizar con (aplicación) GC
Temperatura máx. (imperial) 842 °F
Temperatura máx. (métrico) 450 °C
Para utilizar con (equipo) D. I. de columna de GC14 A, GC17 A, GC2010 y GC2014 Detector/inyectores de 0,45 a 0,53 mm
Material 100 % grafito
Diámetro interior (métrico) 0,08 cm