Learn More
Trajan™ Empalmes de 100 % grafito SGE™
Código de producto. 10700272
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cromatografía GC, para inyectores y detectores a presión atmosférica, para columnas con DI 0,01 t
Detectores e inyectores de GC a presión atmosférica
GC, para inyectores y detectores a presión atmosférica, para columnas con DI Entre 0,045 y 0,053 cm
GC, tuerca de 1,58 mm (0,0625 pulgadas), para instrumental Perkin Elmer y Varian
Tuercas cortas SSN Swagelok o SGE de 1,58 mm (0,0625 pulgadas), Agilent HP, sistemas de GC Varian, de 0,1 a 0,32 mm de DI
Tipo:
Empalme
Empalme corto
Empalme de reducción
Para utilizar con (aplicación):
GC
Para columnas con DI Entre 0,1 y 0,32mm
Para columnas con DI Entre 0,45 y 0,53mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Para utilizar con (aplicación) unitSize
10700272 Detectores e inyectores de GC a presión atmosférica Empalme de reducción GC paquete de 10
10085350 Tuercas cortas SSN Swagelok o SGE de 1,58 mm (0,0625 pulgadas), Agilent HP, sistemas de GC Varian, de 0,1 a 0,32 mm de DI Empalme corto GC paquete de 10
11972627 Cromatografía GC, para inyectores y detectores a presión atmosférica, para columnas con DI 0,01 t Empalme Para columnas con DI Entre 0,1 y 0,32mm paquete de 10
11912637 GC, para inyectores y detectores a presión atmosférica, para columnas con DI Entre 0,045 y 0,053 cm Empalme Para columnas con DI Entre 0,45 y 0,53mm paquete de 10
10055440 GC, tuerca de 1,58 mm (0,0625 pulgadas), para instrumental Perkin Elmer y Varian Empalme de reducción GC paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10700272 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 072627
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso en detectores e inyectores Agilent Technologies™ (HP) a presión atmosférica (p. ej.: FID)
  • El grafito 100 % liso es poroso al oxígeno
  • Forma un sello estable con columnas capilares
  • Reutilizable en otras columnas capilares
  • Temperatura máxima: 450 °C (842 °F)
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
  • Las SG-072635 y SG-072636 presentan un estilo de cuerpo de empalme corto para adaptarse a tuercas capilares estándar del inyector/detector HP
  • No para interfaz GC/MS
Especificaciones
Tipo Empalme de reducción
Diámetro (imperial) interior 0,019 in
Para utilizar con (aplicación) GC
Temperatura máx. (métrico) 450 °C
Anchura (imperial) 0,012 in
Anchura (métrico) 0,032 cm
Para utilizar con (equipo) Detectores e inyectores de GC a presión atmosférica
Material 100 % grafito
Diámetro interior (métrico) 0,05 cm