Learn More
SGC707, MedChemExpress
Código de producto. 16487858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487858 10 mg 10 miligramos
16463807 50 mg 50 miligramos
16457676 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19715
MedChemExpress SGC707 is a first-in-class PRMT3 chemical probe which is a potent, selective, and cell-active allosteric inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM.
SGC707 is a first-in-class PRMT3 chemical probe which is a potent, selective, and cell-active allosteric inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGC707
Forma física Solid
CAS 1687736-54-4
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM)
SMILES O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=NC=CC3=C2
Peso molecular (g/mol) 298.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.34
Porcentaje de pureza 99.39%