Learn More
SGC2085, MedChemExpress
Código de producto. 16470669
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470669 1 mg 1 miligramo
16455817 5 mg 5 miligramos
16439646 50 mg 50 miligramos
16414386 100 mg 100 miligramos
16413088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16470669 Supplier Medchem Express Supplier No. HY100565
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress SGC2085 is a potent and selective coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
SGC2085 is a potent and selective coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material SGC2085
CAS 1821908-48-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N2O2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (102.43 mM)
SMILES CC1=CC(OC2=CC=C(CNC([C@@H](N)C)=O)C=C2C)=CC(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 312.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.41
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death