Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de entrada FocusLiner con divisiones/sin divisiones SGC
Descripción
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimiento de entrada Focus con divisiones/sin divisiones |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Material de embalaje | Lana |
| Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |