Learn More
SGC-iMLLT, MedChemExpress
Descripción
SGC-iMLLT is a first-in-class chemical probe and a potent, selective inhibitor of MLLT1/3-histone interactions with an IC50 of 0.26 μM. SGC-iMLLT shows high binding activity towards MLLT1 YEATS domain (YD) and MLLT3 YD (AF9/YEATS3) with Kds of 0.129 and 0.077 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SGC-iMLLT |
| Forma física | Powder |
| CAS | 2255338-25-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24N6O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (214.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1N=CC2=CC(C(NC3=CC=C(NC(CN4[C@@H](C)CCC4)=N5)C5=C3)=O)=CC=C21 |
| Mostrar más |