Learn More
SGC-GAK-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497747 5 mg 5 miligramos
16435028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122186
MedChemExpress SGC-GAK-1 is a potent, selective cyclin G-associated kinase (GAK) inhibitor with a Ki of 3.1 nM. SGC-GAK-1 is a chemical probe for GAK.
SGC-GAK-1 is a potent, selective cyclin G-associated kinase (GAK) inhibitor with a Ki of 3.1 nM. SGC-GAK-1 is a chemical probe for GAK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGC-GAK-1
CAS 2226517-76-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17BrN2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (107.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C(OC)=CC(NC2=CC=NC3=CC=C(C=C23)Br)=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 389.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.24
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease