Learn More
Tocris Bioscience™ SGC CAMKK2-1
Código de producto. 30279881
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
30279881 10 mg
1 options
Código de producto. 30279881 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7877/10
Potent and selective CAMKK1/2 inhibitor
SGC CAMKK2-1 is a potent and selective Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM). Displays selectivity toward CAMKK1 and CAMKK2 over 404 kinases in a kinome wide screen (Discoverx). SGC CAMKK2-1 inhibits AMPK phosphorylation in C4-2 prostate cancer cells (IC50 = 1.6 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentyl-4-[5-(3-methylphenyl)furo[2,3-b]pyridin-3-yl]benzoic acid
CAS 2561494-76-4
Cantidad 10 mg
Objetivo Calcium Binding Protein Modulator Inhibitors
Fórmula molecular C26H23NO3
Pureza 95%