Learn More
SGC-0946, TRC
Código de producto. 30416582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416582 25 mg -
30425181 10 mg -
30416905 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS28230025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1561178-17-3
Fórmula molecular C28H40BrN7O4
Peso molecular (g/mol) 618.57
Sinónimo SGC-0946, 5-Bromo-7-[5-deoxy-5-[[3-[[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]propyl](1-methylethyl)amino]-β-D-ribofuranosyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC 1-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pirimidina-7-il)-3,4-dihidroxioxilán-2-il]metil-propano-2-ilamino]-3-(4-tert-butilfenil)urea
SMILES CC(C)N(CCCNC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cc(Br)c4c(N)ncnc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl)urea
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H40BrN7O4/c1-16(2)35(12-6-11-31-27(39)34-18-9-7-17(8-10-18)28(3,4)5)14-20-22(37)23(38)26(40-20)36-13-19(29)21-24(30)32-15-33-25(21)36/h7-10,13,15-16,20,22-23,26,37-38H,6,11-12,14H2,1-5H3,(H2,30,32,33)(H2,31,34,39)/t20-,22-,23-,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 617.2325