Learn More
MedChemExpress Sfllrnpndkyepf
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.23% |
| CAS | 137339-65-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1739.92 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (57.47 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (28.74 mM) |