Learn More
SF3B3 Rabbit, anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18060296 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18060296 100 μL 100 microlitros
18056875 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18060296 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL59414577100UL
 Artículo restringido
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
The SF3B3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SF3B3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SF3B3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Especificaciones
Antígeno SF3B3
Aplicaciones Immunofluorescence
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Símbolos de los genes KIAA0017, RSE1, SAP 130, SAP130, SF3b130, SF3B3, Splicing factor 3B subunit 3, STAF130
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23450
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG