Learn More
SF2523, MedChemExpress
Código de producto. 16494536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494536 100 mg 100 miligramos
16490729 1 mg 1 miligramo
16476007 5 mg 5 miligramos
16452706 25 mg 25 miligramos
16449826 50 mg 50 miligramos
16443288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16494536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101146
MedChemExpress SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SF2523
CAS 1174428-47-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.77 mM)
SMILES O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1SC=C3C4=CC=C(OCCO5)C5=C4
Peso molecular (g/mol) 371.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.41
Porcentaje de pureza 97.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease