Learn More
SF1670, MedChemExpress
Código de producto. 16473496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473496 25 mg 25 miligramos
16436868 10 mg 10 miligramos
16429407 5 mg 5 miligramos
16412937 50 mg 50 miligramos
16406966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15842
MedChemExpress SF1670 is a potent and specific phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibitor.
SF1670 is a potent and specific phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SF1670
Forma física Solid
CAS 345630-40-2
Color Red
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.69 mM)
SMILES CC(C)(C)C(NC(C=C1C2=O)=CC=C1C3=C(C2=O)C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 307.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.34
Porcentaje de pureza 98.0%